Key Documents
H3537
Sigma-Aldrich
HEPES solution
99.5%, liquid, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
Synonyme(s) :
Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
product name
HEPES solution, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
Qualité
BioPerformance Certified
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Concentration
1 M
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Bioburden, tested
DNase, RNase, Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
pH
5.0-6.0
Plage de pH utile
6.8-8.2
Traces de cations
Fe: <5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'HEPES a été décrit comme l'un des meilleurs tampons polyvalents disponibles en recherche biologique. Aux pH biologiques, la molécule est zwittérionique et possède des propriétés tampon de pH 6,8 à pH 8,2. L'HEPES est utilisé dans une grande variété d'applications, incluant la culture de tissus. Il sert généralement à tamponner les milieux de culture cellulaire exposés à l'air. L'HEPES est employé dans des expériences in vitro sur le Mg.
Application
La RNAse HEPES a été utilisée :
  • comme supplément du milieu d'Eagle modifié par Dulbecco pour le maintien de lignées cellulaires et du milieu RPMI pour le lavage d'îlots pancréatiques de rat
  • pour récupérer des ribonucléotides purifiés
  • comme constituant d'un tampon HEPES/KOH et d'un tampon d'adénylation pour l'isolement et le séquençage de petits ARN
  • comme constituant de tampons utilisés pour la préparation d'extraits nucléaires et également pour compléter le milieu RPMI-1640 pour le maintien d'îlots de Langerhans
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Timing of CRISPR/Cas9-related mRNA microinjection after activation as an important factor affecting genome editing efficiency in porcine oocytes.
Sato M, et al.
Theriogenology, 108, 29-38 (2018)
A Small RNA Isolation and Sequencing Protocol and Its Application to Assay CRISPR RNA Biogenesis in Bacteria.
Silas S, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
Masahiro Sato et al.
Theriogenology, 108, 29-38 (2017-12-02)
Recently, successful one-step genome editing by microinjection of CRISPR/Cas9-related mRNA components into the porcine zygote has been described. Given the relatively long gestational period and the high cost of housing swine, the establishment of an effective microinjection-based porcine genome editing
Masahiro Sato et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 17838-17856 (2015-08-08)
Some reports demonstrated successful genome editing in pigs by one-step zygote microinjection of mRNA of CRISPR/Cas9-related components. Given the relatively long gestation periods and the high cost of housing, the establishment of a single blastocyst-based assay for rapid optimization of
Expression of an uncleavable N-terminal RasGAP fragment in insulin-secreting cells increases their resistance toward apoptotic stimuli without affecting their glucose-induced insulin secretion.
Yang JY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(38), 32835-32842 (2005)
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.