product was good and useful as per our company requirement.
H0527
HEPES potassium salt
≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-monopotassium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid potassium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) potassium salt
71,20 €
About This Item
71,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (titration)
Forme
powder
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa
7.5
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[K+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.K/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
KWURIFKZTJGMFD-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable