SRE0065
HEPES solution, 1M
Synonyme(s) :
HEPES Buffer, N-(2-Hydroxyethyl)piperazineN′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 M
Couleur
colorless
pH
7.2-7.5 (25 °C)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Notes: If precipitation is present in the concentrated buffer, gently warm the bottle to 37 °C and mix until completely dissolved prior to dilution.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable