Key Documents
S5150
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium solution
5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Halite, NaCl, sodium chloride
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Numéro Beilstein :
3534976
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
5 M in H2O
Technique(s)
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
<1.0 EU/mL Endotoxin level
<16 cfu/mL Bioburden
pH
6.0-8.0
Densité
1.190 g/cm3
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Traces de cations
K: ≤50 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Adéquation
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
Application(s)
agriculture
agriculture
Activité étrangère
DNAse, Exonuclease; RNAse; NICKase, Endonuclease; Protease, none detected
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
La solution de chlorure de sodium a été utilisée comme composant du tampon de lyse mycobactérien pour l′extraction de l′ADN. Elle a également été utilisée en association avec la solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) lors de la préparation de tampons dégazés pour l′élution des échantillons de plasma.
Notes préparatoires
Préparé dans de l′eau purifiée à 18 méga-ohm.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Gender-dependent effect of Gpbar1 genetic deletion on the metabolic profiles of diet-induced obese mice
Vassileva G, et al.
The Journal of Endocrinology, 205(3), 225-232 (2010)
Tim J Bull et al.
Journal of clinical microbiology, 41(7), 2915-2923 (2003-07-05)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis is a robust and phenotypically versatile pathogen which causes chronic inflammation of the intestine in many species, including primates. M. avium subsp. paratuberculosis infection is widespread in domestic livestock and is present in retail pasteurized cows'
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
Protocoles
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit