H2153
HABA/Avidin Reagent
lyophilized powder
Synonyme(s) :
HABA Reagent
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for ≤10 assays
Couleur
orange
Adéquation
suitable for spectrophotometric determination of biotin and biotin conjugates in a wide variety of samples
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable