M5905
Sérum
Synonyme(s) :
Serum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Contient
preservative
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
- blocking agent during the analysis of stem cell surface markers
- immunoprecipitation
- control in enzyme-linked immunosorbent assay
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.