A7419
Avidin–Peroxidase
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Avidin–HRP
287,00 €
About This Item
287,00 €
Produits recommandés
Source biologique
avidin from egg white
enzyme from horseradish
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
indirect ELISA: 1:100,000
western blot: 1:400,000-1:800,000 using detecting β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable