Principaux documents
S0677
Sigma-Aldrich
Streptavidine from Streptomyces avidinii
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
1 MG
184,00 €
5 MG
629,00 €
25 MG
2 190,00 €
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
184,00 €
5 MG
629,00 €
25 MG
2 190,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
lyophilized powder
Capacité
4 mol/mol binding capacity (Biotin)
Température de stockage
−20°C
Description générale
La streptavidine est une protéine qui se lie à la biotine et qui est obtenue à partir de Streptomyces avidinii. Elle résiste aux températures et aux pH extrêmes, aux détergents et aux enzymes protéolytiques. La streptavidine a un poids moléculaire de 60 kDa et se présente sous la forme d′un homotétramère.[1][2][3]
Application
La streptavidine issue de Streptomyces avidinii a été utilisée :
  • Pour bloquer la pointe d′un microscope à force atomique, durant la mesure des forces permettant de rompre les liaisons d′un système avidine-biotine[4]
  • Pour coupler des anticorps anti-HA (hémagglutinine) lors de la synthèse sans cellule et de l′assemblage de protéines sur une biopuce[5]
  • Pour recouvrir des fantômes de flux de gélatine afin de déterminer au final la faisabilité d′un transducteur à ultrasons intravasculaires (IVUS) destiné à l′administration d′un médicament basée sur des microbulles (biotinylées)[6]
  • Pour immobiliser des protéines et des oligonucléotides[3][7][8]
Actions biochimiques/physiologiques
La streptavidine est un antibiotique qui agit en se liant à la biotine, une vitamine essentielle, et en provoquant sa déplétion dans le milieu environnant.[9] En raison de ses propriétés uniques, la streptavidine trouve de nombreuses applications dans les études biologiques, notamment en immunothérapie, dans les immuno-essais, les tests d′hybridation, l′activation des lymphocytes, la localisation d′antigènes et la chromatographie d′affinité.[10]
Définition de l'unité
Une unité se lie à 1,0 μg de biotine.
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d'un tampon au phosphate de potassium 5 mM.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cell-free protein synthesis and assembly on a biochip.
Heyman Y et al
Nature Nanotechnology, 7(6), 374-378 (2012)
Polymer Nanoparticles
Progress in Molecular Biology and Translational Science, 104 (2011)
Eduard Urich et al.
Scientific reports, 5, 14104-14104 (2015-09-29)
The blood-brain barrier and the blood-cerebrospinal fluid barrier prevent access of biotherapeutics to their targets in the central nervous system and therefore prohibit the effective treatment of neurological disorders. In an attempt to discover novel brain transport vectors in vivo
Nicola Ilk et al.
Applied and environmental microbiology, 68(7), 3251-3260 (2002-06-29)
The nucleotide sequence encoding the crystalline bacterial cell surface (S-layer) protein SbpA of Bacillus sphaericus CCM 2177 was determined by a PCR-based technique using four overlapping fragments. The entire sbpA sequence indicated one open reading frame of 3,804 bp encoding
Simplified Paper Format for Detecting HIV Drug Resistance in Clinical Specimens by Oligonucleotide Ligation
Nuttada Panpradist
PLoS ONE (2016)
Contenu apparenté
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Questions
  1. what is the molecular weight ?
    1 answer
    1. The molecular weight ranges between 55-60 kDa.