Principaux documents
11534378910
Roche
dUTP-5-tétraméthyl-rhodamine
Synonyme(s) :
dUTP-5-rhodamine tetralithium salt, Tétraméthylrhodamine-5(6)-(5-[3-carboxamidoallyl]-2′-déoxyuridine 5′-triphosphate)
25 μL
309,00 €
309,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 μL
309,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H40N5O18P3
Poids moléculaire :
935.66
Code UNSPSC :
41116100
309,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Essai
97.7% (HPLC)
Forme
solution
Poids mol.
990.5
Conditionnement
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
1.0 mmol/L (Tetramethylrhodamine-5-dUTP (Abs. 551 nm))
Couleur
clear red
Pf
~0 °C
Solubilité
water: miscible
Température de stockage
−20°C
Description générale
La tétraméthyl-rhodamine est liée à la désoxyuridine triphosphate par une liaison amide.
Application
le dUTP-5-tétraméthyl-rhodamine a été utilisé pour marquer des fragments d′ADN[1] et dans la synthèse de sondes pour hybridation in situ en fluorescence (FISH).[2]
Qualité
Analyse typique : Au moins 85 % de tétraméthyl-rhodamine (HPLC, % d′aire)
Remarque sur l'analyse
Absorption : Les spectres d′absorption sont fournis dans les fichiers.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic. Pour certaines expériences in situ, il peut être utile de marquer l′ADN avec deux « étiquettes » fluorescentes, la tétraméthylrhodamine (rouge) et la fluorescéine (jaune).
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Xiaoyan Tao et al.
Comparative cytogenetics, 15(4), 375-392 (2021-11-23)
Kengyiliahirsuta (Keng, 1959) J. L. Yang, C. Yen et B. R. Baum, 1992, a perennial hexaploidy species, is a wild relative species to wheat with great potential for wheat improvement and domestication. The genome structure and cross-species homoeology of K.hirsuta
Developmental stage influences chromosome segregation patterns and arrangement in the extremely polyploid, giant bacterium Epulopiscium sp. type B
Hutchison E, et al.
Molecular Microbiology, 107(1), 68-80 (2018)
Robert Hasterok et al.
Genetics, 173(1), 349-362 (2006-02-21)
As part of an initiative to develop Brachypodium distachyon as a genomic "bridge" species between rice and the temperate cereals and grasses, a BAC library has been constructed for the two diploid (2n = 2x = 10) genotypes, ABR1 and
rDNA cytogenetics and some structural variability in an Avena barbata Pott ex Link? A. sativa subsp. nuda (L.) Gillet et Magne amphiploid after 5-azaC treatment.
Florek M and Kosina R
Genetic Resources and Crop Evolution, 64(7), 1723-1741 (2017)
Dominika Idziak et al.
PloS one, 9(3), e93503-e93503 (2014-03-29)
Paleogenomic studies based on bioinformatic analyses of DNA sequences have enabled unprecedented insight into the evolution of grass genomes. They have revealed that nested chromosome fusions played an important role in the divergence of modern grasses. Nowadays, studies on karyotype