G8772
Billes de verre, lavées à l'acide
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Synonyme(s) :
Acid-Washed Beads, Glass Beads
About This Item
Produits recommandés
Taille des particules
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Les billes de verre lavées à l'acide ont été utilisées :
- pour extraire de l'ADN à partir de micro-algues.
- pour extraire des acides gras et des protéines à partir de cellules de levures.
- pour lyser des lignées cellulaires de gliome afin de déterminer l'activité enzymatique de la dihydrofolate réductase (DHFR).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 287-287 (2017-07-14)
Microbes employ the thioredoxin system to defend against oxidative stress and ensure correct disulfide bonding to maintain protein function.
Microorganisms, 8(1) (2019-12-28)
Coral bleaching linked to climate change has generated interest in the response of coral's bacterial microbiome to thermal stress. The sea anemone, Exaiptasia diaphana, is a popular coral model, but the response of its bacteria to thermal stress has been
A simple and rapid technique for the isolation of DNA from microalgae 1
Journal of Phycology, 40(1), 223-225 (2004)
Yeast engineering to express sex pheromone gland genes of the oriental fruit moth, Grapholita molesta
Journal of Asia-Pacific Entomology, 22(3), 645-654 (2019)
Malaria journal, 16(1), 259-259 (2017-07-01)
Yeast cells represent an established bioreactor to produce recombinant proteins for subunit vaccine development. In addition, delivery of vaccine antigens directly within heat-inactivated yeast cells is attractive due to the adjuvancy provided by the yeast cell. In this study, Pichia