G9259
α-Glucosidase from rice
Type V, ammonium sulfate suspension, 40-80 units/mg protein
Synonyme(s) :
α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase
242,00 €
About This Item
242,00 €
Produits recommandés
Type
Type V
Niveau de qualité
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
40-80 units/mg protein
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions