A9228
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥40,000 units/g solid
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
842,00 €
About This Item
842,00 €
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥40,000 units/g solid
Solubilité
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocoles
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.