MAK123
α-Glucosidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
α-Glucosidase Test Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GAA(2548)
mouse ... GAA(14387)
rat ... GAA(367562)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe