G6784
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Pen/Strep, Penicillin/Streptomycin
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution, L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
stabilized
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Composition
L-glutamine, 200 mM
penicillin, 10,000 units
streptomycin, 10 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Composants
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture