G2878
Glycocholic acid hydrate
synthetic, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Cholylglycine, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
anionic
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 1000
Nombre d'agrégation
2.1
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
CMC
7.1
Groupe fonctionnel
amide
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.C[C@H](CCC(=O)NCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
Clé InChI
WDKPRHOCWKLQPK-ZUHYDKSRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Contenu apparenté
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.