Merck
Toutes les photos(7)
Documents
G7132
Sigma-Aldrich
Glycolate de sodium hydrate
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
Acide glycocholique sodium salt hydrate, N-(3α,7α,12α-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine sodium salt, N-(carboxyméthyl)amide de l'acide 3,7,12-trihydroxy-5-cholan-24-oïqueα,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oïque sodium salt, N-cholylglycine sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C26H42NO6Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.60 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
3854517
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
anionic
Pureté
≥95% (TLC)
Poids mol.
micellar avg mol wt 900(lit.)
Nombre d'agrégation
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
Pf
210-215 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clé InChI
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
Description générale
Le glycocholate de sodium hydraté est un sel biliaire conjugué et un détergent biologique ionique.
Application
Le glycocholate de sodium hydraté a été utilisé dans une étude visant à doser les acides biliaires sériques totaux au moyen d'une technique fluorimétrique et enzymatique. Il a également été utilisé pour l'étude de son effet sur la formation de micelles et la solubilisation de la testostérone.
Actions biochimiques/physiologiques
Sel biliaire
Notes préparatoires
Ce produit est préparé par voie de synthèse à partir d'acide cholique naturel (réf. C1129).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Feilong Sun et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 170, 521-528 (2018-07-04)
Poorly soluble vitamin K cannot be absorbed by patients suffering from cholestasis due to extremely low level of bile salts in the intestine. A formulation of vitamin K including glycocholic acid (i.e. Konakion® MM), does not increase bioavailability because it
Mari Araki et al.
Journal of biochemistry, 160(5), 269-279 (2016-11-02)
DDHD2 has been reported to exhibit phospholipase A
Micelle formation and testosterone solubilization by sodium glycocholate.
L Martis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 61(11), 1757-1761 (1972-11-01)
Monalisa Mohapatra et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(22), 13461-13467 (2011-10-07)
The interaction of submicellar concentrations of various physiologically important unconjugated [sodium deoxycholate (NaDC), sodium cholate (NaC)] and conjugated [sodium glycodeoxycholate (NaGDC), sodium glycocholate (NaGC), sodium taurodeoxycholate (NaTDC), sodium taurocholate (NaTC)] bile salts with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) small unilamellar
Robert Creutznacher et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(7), 1007-1021 (2019-10-24)
Bile acids have been reported as important cofactors promoting human and murine norovirus (NoV) infections in cell culture. The underlying mechanisms are not resolved. Through the use of chemical shift perturbation (CSP) NMR experiments, we identified a low-affinity bile acid
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.