D2510
Deoxycholic acid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 7-Deoxycholic acid, Desoxycholic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine bile (ex gall bladder)
Description
anionic
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
392.57 g/mol
Pf
171-174 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Informations sur le gène
human ... ATIC(471)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Contenu apparenté
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.