Principaux documents
361311
Millipore
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Synonyme(s) :
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt, GDCA
5 G
272,00 €
272,00 €
Date d'expédition estimée le04 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
272,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H42NO5 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.21
272,00 €
Date d'expédition estimée le04 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
micellar wt 900
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Nombre d'agrégation
2
Couleur
white
pKa  
4.8
CMC
2.1 mM
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na].N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
Clé InChI
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
Description générale
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Ionic detergent with a CMC of 2.1 mM and a micellar weight of 900. Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Autres remarques
Kwo, P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, G613.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable