Documents
G0903
Sigma-Aldrich
γ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
γ-L-Glutamyl-L-cystéine, des-Gly-glutathion, forme réduite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
γ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
Pureté
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Peptide content, ≥60% elemental analysis
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Glu-Cys
Application
γ-Glu-Cys est utilisé pour étudier les sites actifs et la cinétique des glutathion synthétases. Cette substance a également été utilisée pour l′extraction et la quantification des thiols de faible poids moléculaire dans les tissus d′Arabidopsis.
Actions biochimiques/physiologiques
γLa γ-L-glutamyl-L-cystéine (γ-Glu-Cys) est un substrat utilisé pour la biosynthèse du L-glutathion par les glutathion synthétases. γLa γ-Glu-Cys est générée par clivage de la liaison peptidique Cys-Gly du glutathion. Cette substance est également essentielle à la formation des phytochélatines, qui sont des peptides riches en cystéine et réactifs au thiol.
Forme physique
Lyophilisée dans l′acide trifluoroacétique (TFA) à 0,1 %.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
A Andersson et al.
Clinical chemistry, 38(7), 1311-1315 (1992-07-01)
The concentration of free and total homocysteine in plasma increases in time if blood is stored uncentrifuged after sampling. The increase is temperature dependent and the maximal increase in total plasma homocysteine at 37 degrees C was 3.0 mumol.L-1.h-1. Even
Jan Stout et al.
Journal of molecular biology, 416(4), 486-494 (2012-01-10)
Glutathione is an intracellular redox-active tripeptide thiol with a central role in cellular physiology across all kingdoms of life. Glutathione biosynthesis has been traditionally viewed as a conserved process relying on the sequential activity of two separate ligases, but recently
Quantification of Low Molecular Weight Thiols in Arabidopsis
Ziqing Miao
Bio-protocol, 6(1) (2016)
Chava B Pocernich et al.
Biochimica et biophysica acta, 1822(5), 625-630 (2011-10-22)
Oxidative stress has been associated with the onset and progression of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer disease (AD). AD and MCI brain and plasma display extensive oxidative stress as indexed by protein oxidation, lipid peroxidation, free radical formation, DNA
Runa Njålsson et al.
Human genetics, 116(5), 384-389 (2005-02-18)
Glutathione synthetase (GS) deficiency is a rare autosomal recessive disorder. The clinical phenotype varies widely, and nearly 30 different mutations in the GSS gene have been identified. In the present study, genotype, enzyme activity, metabolite levels and clinical phenotype were