G0535
Glycopeptidase A from almonds
buffered aqueous glycerol solution, ≥0.05 unit/mL
Synonyme(s) :
N-Glycosidase A, N-linked-glycopeptide-(N-acetyl-β-D-glucosaminyl)-L-asparagine amidohydrolase, PNGase A
914,00 €
About This Item
914,00 €
Produits recommandés
Conjugué
(N-linked)
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Concentration
≥0.05 unit/mL
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.