Principaux documents
G8295
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase from Escherichia coli
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
25000 UNITS
61,70 €
500000 UNITS
642,00 €
2000000 UNITS
1 970,00 €
61,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25000 UNITS
61,70 €
500000 UNITS
642,00 €
2000000 UNITS
1 970,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
61,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
Poids mol.
~290 kDa
Composition
protein, 40-60% biuret
Température de stockage
−20°C
Application
Nouvel article technique comparant les performances de différentes enzymes
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Efficace dans l′hydrolyse des glucuronides stéroïdes.
Sert à hydrolyser les conjugués glucuronides lors de l′analyse de métabolites urinaires
Qualité
Contains buffer salts and stabilizer.
Définition de l'unité
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ling Xiao et al.
RSC advances, 10(39), 22966-22971 (2020-06-16)
UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) and β-glucuronidase (GUS) catalyze entirely distinct metabolism reactions. UGTs are responsible for the glucuronidation of a variety of drugs, endogenous and environmental chemicals, whereas GUS hydrolyzes glucuronides and liberates the parent substrates. Information on the overlap of ligand
Shuo Gao et al.
Frontiers in chemistry, 9, 709581-709581 (2021-08-03)
For wide applications of the lacZ gene in cellular/molecular biology, small animal investigations, and clinical assessments, the improvement of noninvasive imaging approaches to precisely assay gene expression has garnered much attention. In this study, we investigate a novel molecular platform
Enzymes
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 460-461 (1974)
Pascale Fança-Berthon et al.
The Journal of nutrition, 151(7), 1802-1816 (2021-04-21)
Curcuminoids from turmeric rhizome have significant health benefits but low bioavailability. To assess the pharmacokinetics of a novel natural turmeric dried colloidal suspension compared with 4 other turmeric formulations (including a standardized extract) at their respective recommended dosages. Thirty healthy men
Optimized conditions for the emzymatic hydrolysis of a-hydroxytriazolam-glucoronide in human urine.
Tsujikawa, K., et al.
Health Laboratory Science, 50, 286-289 (2004)
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.