G0376
β-glucuronidase from bovine liver
Type B-3, ≥2,000,000 units/g solid
Synonyme(s) :
β-D-glucuronide glucuronosohydrolase
252,00 €
About This Item
252,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine liver
Type
Type B-3
Forme
solid
Activité spécifique
≥2,000,000 units/g solid
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.