G002
Isoguvacine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.)
methanol: slightly soluble
neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily)
Chaîne SMILES
Cl[H].OC(=O)C1=CCNCC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;/h1,7H,2-4H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Application
- to study its effects on neuronal activity in rats
- to study its antiallodynic effect in rats
- to study its effects on baroreflex gains in rats
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience