F2552
Formestane
solid
Synonyme(s) :
4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, CGP-32349
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
Clé InChI
OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N
Informations sur le gène
human ... CYP19A1(1588)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges