F3806
Fadrozole hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)-benzonitrile, Afema, CGS 16949A
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Novartis
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
InChI
1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
Clé InChI
UKCVAQGKEOJTSR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.