EP5920700006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 Liter Nalgene, pack of 2
325,00 €
About This Item
325,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 1 Liter Nalgene
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920700006 (Global)
Paramètres
3,336 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
185 mm
Diamètre
98 mm
Compatibilité
for use with 1,000 mL round bucket