Principaux documents
EP5910770006
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 1000 mL, flat bottom, for rotor S-4xUniversal, set of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
for rotor S-4xUniversal
Conditionnement
case of 2 ea
set of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910770006
Contenance du flacon
1000 mL
Caractéristiques et avantages
  • Polypropylene (PP) round bottle with flat bottom
  • Wide neck for easy filling and dispensing of liquid without spillage
  • Autoclavable for minimum of 50 autoclave cycles at 125 °C
  • Compatible with centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal
  • Maximum RCF: 4,415 x g
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG