EP5920701002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 600 mL Nalgene® bottle, pack of 2
338,00 €
About This Item
338,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 1 x 600 mL Nalgene® bottle
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920701002 (Global)
Paramètres
3,428 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
181 mm
Diamètre
98 mm
Compatibilité
for use with 1,000 mL round bucket