Principaux documents
EP5920703005
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
2 EA
321,00 €
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
321,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920703005 (Global)
Paramètres
3,382 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
180 mm
Compatibilité
for use with 1,000 mL round bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries