Principaux documents
EP5804787005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
capacity, 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle, pack of 2
2 EA
211,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
211,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804787005 (Global)
Paramètres
3,175 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
130 mm
Diamètre
62 mm
Compatibilité
for use with 250 mL round buckets
Description générale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG