Documents
EDEGLY
Sigma-Aldrich
Kit de déglycosylation enzymatique des protéines
Synonyme(s) :
Glycosylation Release Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conjugué
(N-linked)
(O-linked)
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit de déglycosylation enzymatique des protéines contient toutes les enzymes et tous les réactifs nécessaires à l'élimination complète des sucres liés aux glycoprotéines par des liaisons N et O-osidiques (sucres simples). Il est utilisé pour cliver les sucres complexes liés au "core 2" par des liaisons O-osidiques, y compris ceux contenant de la polylactosamine.
Application
Le Kit de déglycosylation enzymatique des protéines a été utilisé dans la déglycosylation de diverses enzymes.
Le kit de déglycosylation enzymatique des protéines a été utilisé dans les applications suivantes :
  • déglycosylation de protéines
  • déglycosylation de l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (TFPI) α et β
  • déglycosylation de l'exo-β-(1,3)-glucanase EXG1 native
Caractéristiques et avantages
Le kit de déglycosylation enzymatique des protéines présente les avantages suivants :
  • Il permet la déglycosylation de 2 mg de glycoprotéines ou plus
  • Il ne nécessite qu'une seule réaction à pH neutre
  • La déglycosylation peut être réalisée en conditions natives ou dénaturantes
  • Il ne dégrade pas les protéines
  • Il permet l'élimination des sucres liés par des liaisons O-osidiques contenant du poly(acide sialique)
  • Il contient des glycoprotéines témoins
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • PNGase F 1 mL/vial
  • O-Glycosidase 20 μL
  • α-2(3,6,8,9)-Neuraminidase 20 μL
  • Fetuin Control .5 mg
  • 5× Reaction Buffer .2 mL
  • Denaturation Solution .1 mL
  • Triton X-100 .1 mL
  • β-1→4-Galactosidase, positionally specific 20 μL
  • β-N-Acetylglucosaminidase 20 μL
Afficher tout (9)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jonathan Trapala et al.
Protein expression and purification, 176, 105718-105718 (2020-08-11)
Exo-inulinases are versatile enzymes that have gained attention in recent years due to their ability to hydrolyze linear and branched polyfructose chains found in inulines. Agavin, a branched inulin, is found in Agave plant, the raw matter to produce tequila.
Noémie Caillot et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 140(3), 759-770 (2016-12-15)
Eligibility to immunotherapy is based on the determination of IgE reactivity to a specific allergen by means of skin prick or in vitro testing. Biomarkers predicting the likelihood of clinical improvement during immunotherapy would significantly improve patient selection. Proteins were differentially
Roman Szabo et al.
PloS one, 13(4), e0194660-e0194660 (2018-04-05)
Prostasin (CAP1/PRSS8) is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored serine protease that is essential for epithelial development and overall survival in mice. Prostasin is regulated primarily by the transmembrane serine protease inhibitor, hepatocyte growth factor activator inhibitor (HAI)-2, and loss of HAI-2 function
Angela Mika et al.
PLoS neglected tropical diseases, 5(9), e1331-e1331 (2011-10-08)
Pruritic scabies lesions caused by Sarcoptes scabiei burrowing in the stratum corneum of human skin facilitate opportunistic bacterial infections. Emerging resistance to current therapeutics emphasizes the need to identify novel targets for protective intervention. We have characterized several protein families
Guillain-Barre syndrome: First description of a snake envenomation aetiology
Neil J, et al.
Journal of Neuroimmunology, 242(1-2), 72-77 (2012)
Articles
Information about Glycoprotein deglycosylation. The diversity of oligosaccharide structures, both O-linked and N-linked, often results in heterogeneity in the mass and charge of glycoproteins.
Find deglycosylation kits for your research. Review the different features of deglycosylation kits for glycoproteins, enzymatic proteins, and native proteins.
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Afficher tout