E9762
Endoglycosidase F1
recombinant, expressed in E. coli, ≥16 U/mg, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Endoglycosidase F1, Endoglycosidase F1 from Elizabethkingia meningoseptica
873,00 €
About This Item
873,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
≥16 U/mg
Poids mol.
32 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.