Merck
Passer à
PP0200
GlycoProfile I, In-Gel Deglycosylation Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
638,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-615-7
NACRES:
NA.32
638,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
The GlycoProfile Enzymatic In-gel N-Deglycosylation Kit is optimized to provide a convenient, reproducible method to N-deglycosylate and digest protein samples from one dimensional (1D) and two dimensional (2D) polyacrylamide gel pieces for subsequent mass spectrometry or HPLC analysis.
This procedure is suitable for Coomassie® Brilliant Blue and colloidal Coomassie stained gels. Silver stained gels may also be used if properly destained.
Biochem/physiol Actions
The kit includes Proteomics Grade PNGase F and trypsin enzymes necessary for N-linked deglycosylation and tryptic digestion, respectively. The samples can then be desalted and concentrated for analysis by MALDI-TOF MS or electrospray MS with subsequent database searching.
Preparation Note
Each kit contains reagents sufficient to deglycosylate and digest up to 10 samples.
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PP0201NDEGLYTMKIT
description
-
description
sufficient for 20 samples
description
-
description
Premixed solutions for casting bis-tris polyacrylamide gels; TMKIT-10 includes 36 mL resolving solution and 20 mL stacking solution; TMKIT-60 includes 216 mL resolving solution and 120 mL stacking solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
≥1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Acetonitrile, ≥99.93%, BioSyn® 50 mL
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) 50 U
    FDS
  • Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, Dimethylated 20 μg
    FDS
  • Trypsin Solubilization Reagent
    FDS
  • Invertase Glycoprotein Standard, BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
    FDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
wgk
WGK 3