550485
3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
97%
129,00 €
About This Item
129,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
59-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Chaîne SMILES
OC(=O)C1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4(3-5)6(8)9/h4H,1-3H2,(H,8,9)
Clé InChI
RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.