B5057
7-Benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin
≥99% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7-BFC
660,00 €
About This Item
660,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
7-Benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin, ≥99% (HPLC), solid
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C17H11F3O3/c18-17(19,20)14-9-16(21)23-15-8-12(6-7-13(14)15)22-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
WVKLERKKJXUPIK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Application
- in the SBAD2-3x-AAGLY hepatocyte-like cell (HLC) functional assay to measure the cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)-dependent activity
- in O-dealkylation reaction to determine the activity of CYP3A
- to measure the activity of CYP3A-mediated 7-benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin O-debenzylase activity (BFCOD)
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable