E2005
Eosin 5-isothiocyanate
Synonyme(s) :
EITC
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(Br)cc24)N=C=S
InChI
1S/C21H7Br4NO5S/c22-12-4-10-14(8-2-1-7(26-6-32)3-9(8)21(29)30)11-5-13(23)18(28)16(25)20(11)31-19(10)15(24)17(12)27/h1-5,27H,(H,29,30)
Clé InChI
MCXYFYWNOWPDMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par