Principaux documents
230251
Sigma-Aldrich
Eosin Y
75% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
25 G
174,00 €
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
174,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H8Br4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
647.89
Numéro C.I. (Colour Index):
45380:2
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
75% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
orange to very dark orange
Solubilité
spirit: soluble
λmax
524 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
Clé InChI
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Eosin Y is a xanthene dye and is used for the differential staining of connective tissue and cytoplasm. In histopathology, it is applied as a counterstain after hematoxylin and before methylene blue. It is also used as a background stain, thereby giving contrast to the nuclear stains.[1][2]
Application
Eosin Y has been used as a reagent in the preparation of Nigrosin-Eosin (NE) stain and is used in hematoxylin and eosin (H&E) staining technique to visualize alginate.[3][4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Electrophoretic detection of alginate by Hematoxylin and Eosin fluorescence: Implications in cell encapsulation/tissue engineering
Verma Y K
Reactive functional Polymers, 102, 130-136 (2016)
Concordance among pathologists in the second Cardiac Allograft Rejection Gene Expression Observational Study (CARGO II).
Crespo-Leiro MG, Zuckermann A, Bara C, et al.
Transplantation, 94(11), 1172-1177 (2012)
Morphometric dimensions of the spermatozoa in Thai native boar depend onthe ejaculates
Nasinprom N
Animal Reproduction, 540-543 (2015)
Gregorios J B
Histophatologic Techniques (2006)
John D. Bancroft
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Protocoles
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.