Principaux documents
B3681
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
1 MG
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
111,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H27N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96% (TLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
Clé InChI
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Selective inhibitor of protein kinase C.
Attention
Protect from light
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable