E1379
7-Ethoxycoumarin
Synonyme(s) :
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.45% (HPLC)
Forme
powder
Pf
88-90 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
Chaîne SMILES
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable