D9760
L-(−)-dithiothréitol
≥95% (titration)
Synonyme(s) :
(−)-réactif de Cleland, (2R,3R)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, L-DTT, Réactif de Cleland chiral
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (titration)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup