Principaux documents
43815
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothréitol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (RT)
Synonyme(s) :
(±)-Dithiothréitol, rac-Dithiothréitol, Dithiothréitol, thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
1 G
127,00 €
5 G
439,00 €
25 G
1 770,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
127,00 €
5 G
439,00 €
25 G
1 770,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1719757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (RT)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Pf
41-44 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.100
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Description générale
Le dithiothréitol (DTT) est un réactif réducteur de thiols qui réduit quantitativement les groupements disulfure (SH) des molécules biologiques. Il cible spécifiquement le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, pour décomposer la matrice des gels de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Typiquement, le DTT à une concentration donnée (100 mM) est plus efficace qu'une solution sept fois plus concentrée de 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Application
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Le DTT a été utilisé :
  • comme stabilisant d'enzyme pour maintenir la stabilité de l'exebacase[1].
  • dans l'extraction de peptides et la dénaturation de protéines[2].
  • dans la préparation d'échantillons et la rupture des liaisons de réticulation par le formaldéhyde avant spectrométrie de masse[3].
  • comme constituant d'un tampon pour l'extraction de synaptogliosome.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Le dithiothréitol (DTT) est largement utilisé dans la synthèse chimique des peptides et les préparations biochimiques de protéines thiolées. Il permet aussi d'étudier le repliement des protéines et l'activité des enzymes en chimie des protéines. Ce réactif médie spécifiquement la réaction d'échange thiol-disulfure pour réduire complètement les ponts disulfure sub-atomiques intra ou inter-moléculaires des biomolécules. Cette réaction provoque le réarrangement des thiols du DTT et la formation d'un disulfure cyclique.[5]
Caractéristiques et avantages
  • Poudre de qualité BioUltra convenant à la biologie moléculaire.
  • Produit exempt de DNases, RNases, phosphatases et protéases. Fraction insoluble : satisfait au test de filtration.
  • Produit testé de manière rigoureuse et dépourvu de métaux à l'état de traces.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Isolement d′ARN à l′aide de sels de guanidinium. L′inclusion d′un agent réducteur favorise la dénaturation en rompant les ponts disulfure intramoléculaires des protéines.[6]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Immunoprecipitation of Ribosome-Bound mRNAs from Astrocytic Perisynaptic Processes of the Mouse Hippocampus
Mazare N, et al.
STAR protocols (2022)
Generation of cell-type-specific proteomes of neurodevelopment from human cerebral organoids
Melliou S and Diamandis P
STAR protocols (2022)
Jun T Oh et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 65(7), e0258720-e0258720 (2021-04-28)
Exebacase (CF-301) belongs to a new class of protein-based antibacterial agents, known as lysins (peptidoglycan hydrolases). Exebacase, a novel lysin with antistaphylococcal activity, is in phase 3 of clinical development. To advance into the clinic, it was necessary to develop
John C Lukesh et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4057-4059 (2012-02-23)
Dithiothreitol (DTT) is the standard reagent for reducing disulfide bonds between and within biological molecules. At neutral pH, however, >99% of DTT thiol groups are protonated and thus unreactive. Herein, we report on (2S)-2-amino-1,4-dimercaptobutane (dithiobutylamine or DTBA), a dithiol that
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
Articles
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it normal for an IgG1 solution to become milky after DTT reduction?
    1 answer
    1. It is uncommon for a reducing agent to cause protein precipitation. However, in some cases, the reduction of a protein with a reducing agent like DTT can result in a change in the isoelectric point of the protein or protein fragments. This change in pH may create conditions where precipitation of the protein is more likely to occur.