D9380
DNA Polymerase I from Escherichia coli lysogenic for NM 964
buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Kornberg Polymerase
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
109 kDa
Concentration
5,000-15,000 units/mL
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Endonuclease, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Highly specific DNA probes by nick translation
- In vitro synthesis of complementary cDNA strand
- In vitro synthesis of DNA
- Produce blunt ends from 5′ and 3′ overhangs
Composants
Définition de l'unité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable