G2901
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt
chromogenic, ~99% (TLC), powder
Synonyme(s) :
GPDA, Gly-Pro-pNA TosOH
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-Pro p-nitroanilide p-toluenesulfonate salt, ~99% (TLC)
Pureté
~99% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N4O4.C7H8O3S/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
Clé InChI
XHLUWCXVWCBOPP-MERQFXBCSA-N
Application
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable