D2916
Lambda DNA Mixed Digest
for DNA electrophoresis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
100
200
Forme
buffered aqueous solution
Utilisation
100 uses (0.1 mg size)
20 uses (20 μg size)
Adéquation
suitable for electrophoresis (DNA)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.