Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
20 μg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 36,10 € |
0.1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 87,90 € |
0.5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 427,00 € |
1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 801,00 € |
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
36,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 1000 uses (1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest contains 8 fragments from 125 – 23,130 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I and Hind III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 8 fragments, 125–23,130 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.75%.
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 100, 200 |
| form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| usage 100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size), 1000 uses (1 mg size), 500 uses (0.5 mg size) | usage 100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size) | usage 100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size) | usage 200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size) |
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c