S9430
Colorant SYBR® Green I pour acides nucléiques sur gel
10,000 × in DMSO
Synonyme(s) :
DNA stain, SYBR® green gel dye, safer gel stain
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Utilisation
1.0 mL sufficient for 100 mini-gels
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
10,000 × in DMSO
Technique(s)
PCR: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- quantification d'ADNdb.
- coloration de l'ADN lors de PCR.
- test de la comète.
- évaluation de l'intégrité membranaire des spermatozoïdes.
- contrôle visuel de l'ADN amplifié par LAMP (amplification isotherme en boucle).
- cytométrie en flux (en tant que colorant fluorescent).
- qRT-PCR (PCR quantitative après transcription inverse en temps réel) pour la coloration de l'ADNc rétrotranscrit.
Caractéristiques et avantages
- Colorant ultrasensible pour la coloration de l'ADN double brin après électrophorèse sur gel d'agarose ou de polyacrylamide
- Permet également de détecter l'ADN monocaténaire et l'ARN sur des gels de polyacrylamide/urée et d'agarose/formaldéhyde dénaturants, sans étape de prélavage
- Moins mutagène que le bromure d'éthidium dans les tests d'Ames
- 50 à 100 fois plus sensible que le bromure d'éthidium pour la détection des oligonucléotides
- Utile dans de nombreuses applications où les quantités d'ADN sont limitées
- N'inhibe pas l'activité de nombreuses endonucléases de restriction courantes, dont Hind III et EcoR I, une fois fixé sur l'ADN
- S'élimine sans digestion sur gel ni ligature
- Plus respectueux de l'environnement que le bromure d'éthidium pour la coloration
Stockage et stabilité
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
detection of Tritrichomonas foetus
Articles
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocoles
SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.