Principaux documents
D2438
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
Dimethyl sulfoxide
sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
50 ML
182,00 €
5 X 10 ML
187,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 ML
182,00 €
5 X 10 ML
187,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Qualité:
BioPerformance Certified
Technique(s):
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
pb:
189 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.42 mmHg ( 20 °C)
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
BioPerformance Certified
Niveau de qualité
Agence
USP XXIV
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
Impuretés
≤0.1% water
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est un solvant aprotique. Les molécules thérapeutiques et toxiques qui ne sont pas solubles dans l'eau sont souvent solubles dans le DMSO. L'association de l'azote liquide et d'un agent cryoprotecteur tel que le DMSO est couramment utilisée pour la conservation des cellules. Le DMSO permet de préparer des solutions mères de diverses molécules et sert également de témoin pour ces molécules. Il est utilisé dans les tests de migration cellulaire pour la dissolution des cellules post-migration. Le DMSO confirmé sans BPC par analyse répond également aux exigences des applications de biotechnologies et de génie tissulaire.
Application
Le diméthylsulfoxyde a été utilisé comme véhicule témoin pour cultiver des cellules étoilées du foie (CEF) et induire leur activation in vivo.[1][1] Il a également servi à préparer une solution-mère pour étudier la cytotoxicité de l'acide férulique sur des cellules de nucleus pulposus (NP).[2]
Caractéristiques et avantages
Produit stérilisé par filtration et prêt à l'emploi, commodément conditionné dans des flacons ambrés à septum et bouchon à vis. Conforme aux exigences d'analyse de l'USP et de la Ph. Eur.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A Oguro-Ando et al.
Molecular psychiatry, 20(9), 1069-1078 (2014-10-15)
Rare maternally inherited duplications at 15q11-13 are observed in ~1% of individuals with an autism spectrum disorder (ASD), making it among the most common causes of ASD. 15q11-13 comprises a complex region, and as this copy number variation encompasses many
Caroline Godfrey et al.
Human molecular genetics, 24(15), 4225-4237 (2015-05-03)
Splice modulation therapy has shown great clinical promise in Duchenne muscular dystrophy, resulting in the production of dystrophin protein. Despite this, the relationship between restoring dystrophin to established dystrophic muscle and its ability to induce clinically relevant changes in muscle
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
Mike Clements et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(2), 445-461 (2014-05-09)
Human stem cell derived cardiomyocytes (hESC-CM) provide a potential model for development of improved assays for pre-clinical predictive drug safety screening. We have used multi-electrode array (MEA) analysis of hESC-CM to generate multi-parameter data to profile drug impact on cardiomyocyte
Articles
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Hi, what is the difference between DMSO product# D2438 and D2650? What is Hybri-Max vs. BioPerformance certified and meets USP testing specification?
    1 answer
    1. Both D2438 and D2650 are suitable for cell culture. The D2650 is part of the Hybri-Max™ product line. Hybri-Max products have been tested for use in hybridoma creation and culture. The D2438 is part of the BioPerformance Certified group of products. These products are tested and optimized for use in biological applications. For this product and a number of others, this includes testing to meet USP and EP guidelines. Please see the links below to review a sample Certificate of Analysis for each item.
      D2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438#product-documentation
      D2438
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Helpful?
  2. Purity grade of the product ?
    1 answer
    1. The purity of this product is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438#product-documentation
      Helpful?
  3. El DMSO es sensible a la luz, hay que tomar alguna precaución al respecto?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass and is protected from light. The 10 mL size is packaged in a sealed ampule. Once opened, any content that is not used should also be stored in amber glass. For long term storage, the material may also be stored under inert gas to preserve the shelf life. Note that this material has a tendency to absorb water. Containers should be tightly sealed.
      Helpful?
  4. what are the storing conditions?
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Please see the Material Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/d2438.
      Helpful?
  5. What is the difference between products D2438 and D8418?
    1 answer
    1. The D2438 is a BioPerformance Certified grade product suitable for cell culture, hybridoma creation, and cryopreservation. It is intended for research use only but does meet USP and EP testing requirements. The D8418 is a molecular biology-grade product suitable for DNA sequencing, PCR, and transfection. It has been tested for RNAse and DNAse. The products can be selected based on the application.
      Please view the sample Certificate of Analysis for each product to see the testing specifications associated with that item:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF734068.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/coa/SIGMA/D2438/RNBL8837
      Helpful?
  6. What is the basis for the endotoxin specification for Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 answer
    1. The industry standard for 'endotoxin free' is less than 1 EU/mL.
      Helpful?
  7. What type of filter is used to sterile-filter Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 answer
    1. DMSO can be sterile-filtered through a 0.2 micron PTFE filter. The sterility testing is per the current US Pharmacopoeia method.
      Helpful?
  8. What concentration of DMSO do I use in a cell freezing media?
    1 answer
    1. DMSO is usually used at 1-10%, depending on the cell line.  For the cell freezing media that we offer, it is used at 8.7% concentration.
      Helpful?
  9. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  10. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review