472301
Diméthylsulfoxyde
ACS reagent, ≥99.9%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Impuretés
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.01%
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- dans la préparation du 4-[18F]fluorobenzoate d'éthyle.
- dans le milieu de culture d'un test au MTT (bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium).
- comme solvant en synthèse organique.
- pour dissoudre et préparer des solutions-mères de petites molécules, médicaments et composés chimiques destinés à divers tests et expériences.
Attention
Autres remarques
Tableau relatif à la miscibilité du diméthylsulfoxyde
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.