Principaux documents
D9170
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
PCR Reagent
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité:
PCR Reagent
Essai:
≥99.5%
Technique(s):
PCR: suitable
Application(s):
agriculture
pb:
189 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualité
PCR Reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Durée de conservation
Recommended retest period - 2 years
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Conditionnement
vial of 1 mL
Technique(s)
PCR: suitable
Impuretés
≤0.1% water
water
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Adéquation
suitable for PCR
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dimethyl sulfoxide is a free radical scavenger and a cryopreservant. It elicits protective effect in double stranded breaks(DSBs). Dimethyl sulfoxide (1-10%) has been shown to accelerate strand renaturation and is believed to give the nucleic acid thermal stability against depurination. As a PCR cosolvent, DMSO may help improve yields, especially in long PCR.
Application
Dimethyl sulfoxide has been used as a component of polymerase chain reaction (PCR) mixture and as PCR facilitator.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Autres remarques
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Microtitre Plate Based Cell-SELEX Method
Shorie M and Kaur H
Bio-protocol, 8(20) (2018)
Development of PCR-Based Technique for Detection of Purity of Pashmina Fiber from Textile Materials
Ravikumar et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 175(1), 3856-3862 (2015)
A single-molecule assessment of the protective effect of DMSO against DNA double-strand breaks induced by photo-and gamma-ray-irradiation, and freezing
Noda M, et al.
Scientific reports, 7(1), 8557-8557 (2017)
IRAP and REMAP for retrotransposon-based genotyping and fingerprinting
Kalendar R and Schulman AH
Nature Protocols, 1(5), 2478-2478 (2006)
Polymerase chain reaction: basic protocol plus troubleshooting and optimization strategies
Lorenz, Todd C
Journal of Visualized Experiments, (63) (2012)