D5042
123 bp DNA Ladder
for DNA electrophoresis
Synonyme(s) :
DNA Ladder for DNA electrophoresis, DNA marker
374,00 €
About This Item
374,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
100 uses (0.1 mg size)
250 uses (250 μg size)
Adéquation
suitable for electrophoresis (DNA)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Composants
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.